Learn More
Sulfamic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/8641/53
103.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10655312
  • 105.00€ / 500g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5329-14-6
White
Plastic powder jar
11603
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
NS(=O)(=O)O
97.088
CHEBI:9330
Solid
200°C
1.2
H3NO3S
500 g
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
sulfamic acid
5987
97.09g/mol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Sulfamic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical > 500g, Plastic powder jar