Learn More
Sulfuric Acid, ACS Reagent, 95.0 to 98.0%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric Acid |
Densità | 1.840g/mL at 25°C |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Residuo dopo la combustione | ≤5ppm |
Pressione del vapore | 1mmHg (146°C) |
Quantità | 500 mL |
Formula lineare | H2SO4 |
Numero UN | 1830 |
Beilstein | 2037554 |
Peso formulazione | 98.08g/mol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid
Titolo del prodotto
Sulfuric Acid, ACS Reagent, 95.0 to 98.0%, Honeywell Fluka™ >