Learn More
Sulfuric acid, for analysis ACS, 95% solution in water, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11914091
Sulfuric acid, for analysis ACS, 95% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11914091
10 L, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
HDPE Bottles
Plastic bottle
Plastic drum
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11914091
Marca: Thermo Scientific Acros 424520100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Punto di fusione 10.0°C
Punti di ebollizione 290.0°C
Densità 1.8300g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 1ppm max.
Imballaggio Plastic drum
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.83
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 L
Viscosità 21 mPa.s (25°C)
Formula lineare H2SO4
Forma fisica Liquid Free From Suspended or Insoluble Matter
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Indice di Merck 15, 9104
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Peso formulazione 98.08
Percent Purity 95.0 to 98.0%
Grado Reagente ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number424525001,424525000,424520100,424520026,424520025
Numero di lottoB00Z1141 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number424525001,424525000,424520100,424520026,424520025
Numero di lottoB00Y5683A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number424525001,424525000,424520100,424520026,424520025
Numero di lottoA0461663 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2024 Catalog Number424525001,424525000,424520100,424520026,424520025
Numero di lottoB00V1263A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number424525001,424525000,424520100,424520026,424520025
Titolo del prodotto
Sulfuric acid, for analysis ACS, 95% solution in water, Thermo Scientific Chemicals >