Learn More
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid |
Punto di fusione | 10.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.8300g/mL |
Punti di ebollizione | 290.0°C |
Residuo della combustione | 0.0005% max. |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | H2SO4 |
Quantità | 500 mL |
Fieser | 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459362 | Certificato di analisi | 16/01/2024 | 124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000 |
A0456861 | Certificato di analisi | 11/10/2023 | 124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000 |
A0439907 | Certificato di analisi | 11/09/2023 | 124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000 |
A0400203 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000 |
A0403005 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals >