Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Unique, open-wire design of chrome finish shelf permits many configurations, free circulation of air, and minimizes dust accumulation.
94.60€ - 183.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Drying, Non-corrosive Environments |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system |
Include | Four non conductive sleeve/wedges |
Product Type | Wire Shelf |
Materiale | Chrome |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946851
|
Metro™
A2454NC |
24 in. | 54 in. |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946821
|
Metro™
A1860NC |
18 in. | 60 in. |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946841
|
Metro™
A2430NC |
24 in. | 30 in. |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15916811
|
Metro™
A1830NC |
18 in. | 30 in. |
96.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15966811
|
Metro™
A1842NC |
18 in. | 42 in. |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15916821
|
Metro™
A1854NC |
18 in. | 54 in. |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906841
|
Metro™
A2172NC |
21 in. | 72 in. |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15946831
|
Metro™
A2136NC |
21 in. | 36 in. |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15966831
|
Metro™
A2148NC |
21 in. | 48 in. |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15996841
|
Metro™
A2442NC |
24 in. | 42 in. |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15976821
|
Metro™
A1872NC |
18 in. | 72 in. |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15986831
|
Metro™
A2160NC |
21 in. | 60 in. |
154.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906831
|
Metro™
A2124NC |
21 in. | 24 in. |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15906801
|
Metro™
A1436NC |
14 in. | 36 in. |
94.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926841
|
Metro™
A2424NC |
24 in. | 24 in. |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Each shelf provides approximately 76% open area for increased light penetration and improved visibility of stored items.
- Can be loaded and unloaded easily from all sides.
- Hard, durable surface.
- Abrasion resistant.
- Ideal for dry, noncorrosive environments.
- Shelves adust in 1 in. increments with patented shelf-release corners.
- Shelf releases and wedges offer improved rigidity.
- Assembles quickly without tools; assembled units are nonconductive.
Order Info
Posts sold separately.
Specifica
Ideal for Drying, Non-corrosive Environments | |
Four non conductive sleeve/wedges | |
Chrome |
Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system | |
Wire Shelf |
Titolo del prodotto
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish