Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
Super Polx™ SWSE is a sealed edge cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 3 and above environments.
558.00€ - 892.00€
Specifica
Product Type | Surface Wiper |
---|---|
Materiale | Polyester |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Strato | 1-ply |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17822588
|
Berkshire
SPSWSE0404B10 |
10 cm |
558.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15540682
|
Berkshire
SPSWSE121210 |
30 cm |
892.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Specifica
Surface Wiper | |
Not Autoclavable | |
1-ply |
Polyester | |
Single-use | |
Non-sterile |