Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marca:  Labcon 3630-870-000-9
59.47 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24328" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17285714
  • 62.60€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
0.5 mL
40 mm
Centrifugation
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
Not Included
Microcentrifuge Tube
Autoclavable
Natural
Polypropylene Resin
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs
Non-sterile
No
20,000 RCF
13 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes > Microcentrifuge Tube; 500 Tubes/Bag; 10 Bags/Cs.; Without caps