Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
62.60€ - 255.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
Colore | Natural |
Materiale | Polypropylene Resin |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16694112
![]() |
Labcon
3631-870-000-9 |
Microcentrifuge Tube | 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs. |
221.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16604122
![]() |
Labcon
3631-875-000-9 |
Microcentrifuge Tube | 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. |
154.10€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16614122
![]() |
Labcon
3640-870-000-9 |
Microcentrifuge Tube (Self-standing) | 500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs |
62.60€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16624122
![]() |
Labcon
3641-870-000-9 |
Microcentrifuge Tube (Self-standing) | 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs. |
215.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16634122
![]() |
Labcon
3641-875-000-9 |
Microcentrifuge Tube (Self-standing) | 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. |
255.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17285714
|
Labcon
3630-870-000-9 |
Microcentrifuge Tube | 500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs |
62.60€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
0.5 mL | |
Polypropylene Resin | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
No |
Autoclavable | |
Natural | |
Centrifugation | |
SuperClear™ Microcentrifuge Tubes | |
20,000 RCF |
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes