Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
GREENER_CHOICE
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marca:  Labcon™ 3410-800-000-9
Codice prodotto. 16654082
  • 95.65€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With extra thick walls to prevent breakage
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Specifica
13 mm
Not Autoclavable
Clear
Polystyrene
No
3.93 in.
SuperClear™
8 mL
1500 x g
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
100 mm
Single-use
Cell Culture
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
Non-sterile
Titolo del prodotto
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes > 13 mm Dia. Culture Tubes; Material: Polystyrene; Max. RCF: 1500 x g; Sterility: Non-sterile; Quantity: 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.