Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
With side graduations, and frosted writing surface
Marca:  Labcon 3034-335-000-9
Codice prodotto. 16644012
  • 55.40€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Microcentrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Attached Caps
15,000 RCF
1.7 mL
Polypropylene Resin
50 / bag/10 bags / Pk./10 Pk. / case
Sterile
Yes
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Autoclavable
Natural
Centrifugation
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
SuperClear™ microcentrifuge tubes