Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
With side graduations, and frosted writing surface
Marca:  Labcon 3046-870-000-9
27.53 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16654012
  • 32.10€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Microcentrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Attached Caps
20,000 RCF
2.0 mL
Polypropylene Resin
500 / resealable bag 10 bags / case
Non-sterile
Yes
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Autoclavable
Natural
Centrifugation
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
SuperClear™ microcentrifuge tubes