Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Microscope Slides
The printed Epredia™ SuperFrost tab is impervious to virtually all common laboratory chemicals and reagents. A wide range of colors allows several examination specimens to be labeled and archived simply and clearly.
5.80€ - 7.53€
Specifica
Edges 90°, Ground
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Superficie di scrittura
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17294884
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
AG00008132E01MNZ20
Blue
5.80€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17204894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
AG00008232E01MNZ20
Pink
7.53€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17214894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
AG00008332E01MNZ20
Yellow
7.53€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17224894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
AG00008432E01MNZ20
Green
6.55€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
  • The writing area is resistant to all common solvents
  • SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
  • Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Specifica
Specifica
90°, Ground
ISO8037/I
1 mm
Senza rivestimento
76 x 26 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Epredia™ SuperFrost™ Microscope Slides