Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Hotplate Series
Get reliable performance, dependable safety and simple operation.
924.60€ - 1226.10€
Specifica
Display LED
Forma Square
Warranty 3 Years
Tipo Piastra riscaldante
Frequenza 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Materiale piastra superiore Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Materiale piastra superiore Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
15493620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
HP88850195
10.25 x 10.25 in. Ceramic 230 V, 50/60 Hz
1226.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15423620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
HP88857198
7.25 x 7.25 in. Aluminum 230 V, 50/60 Hz
1175.85€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15463610
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
HP88857195
7.25 x 7.25 in. Ceramic 230 V, 50/60 Hz
924.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Our new Thermo Scientific™ SuperNuova+™ hotplate series provides reliable performance, dependable safety and simple operation. Units are available in two sizes, including a multi-position model with optimized controls and settings for applications that demand advanced precision.
Intuitive design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Easy-to-read LED display for heating
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Ability to save temperature setting
  • Optional PT1000 temperature probe and splash guard protection shield
  • Includes: PT100 Temperature Probe, Rod and Clamps
Advanced technology
  • Hot Top warning system protects from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
Warranty: 3 year warranty
Specifica
Specifica
LED
3 Years
50/60 Hz
Square
Piastra riscaldante
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Hotplate Series