Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Extra Long Low Retention Pipette Tips
These graduated, extra long pipette tips with UltraFine™ Points come in resealable bags or racks.
Marca:  Labcon™ 1165-960-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.37890kg
Codice prodotto. 17557866
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Graduated at 2 μL and 10 μL
  • Fits standard 10 μL pipettes
  • If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
10 μL
Non-sterile
Purple
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Micropipetting
Extended Length
Single-use
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
Autoclavable
47.6 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.