Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Extra Long Low Retention Pipette Tips
These graduated, extra long pipette tips with UltraFine™ Points come in resealable bags or racks.
25.35€ - 65.65€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 10 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17567866
|
Labcon™
1165-965-006-9 |
Rack, 96 | Sterile |
65.65€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17547866
|
Labcon™
1165-800-000-9 |
Bagged | Non-sterile |
25.35€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17557866
|
Labcon™
1165-960-006-9 |
Rack, 96 | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Graduated at 2 μL and 10 μL
- Fits standard 10 μL pipettes
- If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
10 μL | |
Clear | |
2 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | |
Micropipetting | |
Single-use | |
Polypropylene Resin |
Non-filtered | |
Autoclavable | |
47.6 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free | |
Extended Length | |
Yes |