Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1168-265-000-9
Codice prodotto. 16683982
  • 42.95€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 and 1250 μL Pipettors
  • Ultra low fluid retention
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1250 μL
Sterile
Autoclavable
88.9 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
480 tips / low waste Eclipse™ refill; 10 refills / case
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
UltraFine
480 tips / low waste Eclipse™ refill
Universal Fit
SuperSlik Low Retention