Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
28.75€ - 66.60€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1250 μL |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.50 in. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16673982
|
Labcon
1168-260-000-9 |
480 tips / low waste Eclipse™ refill; 10 refills / case | Non-sterile |
28.75€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16683982
|
Labcon
1168-265-000-9 |
480 tips / low waste Eclipse™ refill; 10 refills / case | Sterile |
36.10€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16693982
|
Labcon
1168-800-000-9 |
1000 tips/bag; 10 bags / case | Non-sterile |
41.10€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16603992
|
Labcon
1168-960-006-9 |
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk. / case | Non-sterile |
58.55€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16613992
|
Labcon
1168-965-006-9 |
96 tips/rack; 6 racks / Pk.; 8 Pk. / case | Sterile |
66.60€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pipette Tip
- FlexTop™ Extended Length
- Fits Popular 1000 and 1250 μL Pipettors
- Ultra low fluid retention
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
1250 μL | |
Clear | |
3.50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Single-use | |
No |
Non-Filtered | |
Autoclavable | |
88.9 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
UltraFine | |
Universal Fit | |
SuperSlik Low Retention |