Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60300
129.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 17154501
  • 148.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
  • For research use only
Specifica
Specifica
PES
Non-sterile
Plain
0.2 μm
145 μm
25 mm