Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
141.00€ - 755.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 145 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17154501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60300 |
25 mm | Plain |
148.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60301 |
47 mm | Plain |
285.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60298 |
13 mm | Plain |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60305 |
142 mm | Tabbed |
356.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60307 |
293 mm | Tabbed |
755.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60334 |
90 mm | Plain |
498.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17154571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66550 |
293 mm | Plain |
555.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
- For research use only
Specifica
PES | |
0.2 μm | |
Non-sterile | |
145 μm |