Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66550
419.48 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89300kg
Codice prodotto. 17154571
  • 555.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
  • For research use only
Specifica
Specifica
PES
Non-sterile
Plain
0.2 μm
145 μm
293 mm