Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60170
133.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 17124491
  • dietro preventivo / pezzi 100
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Fast filtration with superior flow rates and high throughputs
  • Low protein binding and extensive drug compatibility for critical applications
  • Saves time and money with fewer filter changes per sample volume
  • 142 and 293 mm discs feature printed tab for instant recognition of pore size and lot number
  • Designed for laboratory applications only
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PES
Non-sterile
Plain
0.45 μm
140 μm
13 mm