Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
141.00€ - 755.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 140 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17134491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60173 |
47 mm | Plain |
258.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60177 |
142 mm | Tabbed |
356.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60170 |
13 mm | Plain |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60179 |
293 mm | Tabbed |
755.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66554 |
293 mm | Plain |
600.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60206 |
90 mm | Plain |
580.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60174 |
50 mm | Plain |
243.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17154491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60175 |
102 mm | Plain |
680.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66553 |
142 mm | Plain |
363.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fast filtration with superior flow rates and high throughputs
- Low protein binding and extensive drug compatibility for critical applications
- Saves time and money with fewer filter changes per sample volume
- 142 and 293 mm discs feature printed tab for instant recognition of pore size and lot number
- Designed for laboratory applications only
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PES | |
0.45 μm | |
Non-sterile | |
140 μm |