Learn More
Interscience™ Support for Eppendorf™ pipettors
Support stand for Eppendorf™ pipettors.
102.00€
Specifica
Tipo | Support Stand |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Holding Pipettor |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17272254
|
Interscience™
413016 |
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL) |
102.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17806706
|
Interscience™
413017 |
easySpiral, easySpiral Pro (1.5 mL and 2 mL) |
102.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Supports pipettors of various sizes
Specifica
Support Stand | |
Holding Pipettor |
Titolo del prodotto
Interscience™ Support for Eppendorf™ pipettors