Learn More
Fisherbrand™ Piastra di supporto
Tenuta sicura di fiale e provette per test. Piastre di supporto compatibili con agitatori a vortice.
19.55€ - 21.65€
Specifica
Product Type | Piastra di supporto |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore Vortex classico |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11722583
|
Fisherbrand™
A00000017 |
Supporting Plate, 94mm dia. | 94 mm |
21.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11702593
|
Fisherbrand™
A00000016 |
Supporting Plate, 50mm dia. | 50 mm |
19.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Dimensione e forma uniformi
- In puro cotone naturale sbiancato per un maggiore potere assorbente
- Disponibilità nelle dimensioni medium, large, extra large e in rotolo
Specifica
Piastra di supporto | |
Agitatore Vortex classico |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Piastra di supporto