Learn More
Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- Il polsino lungo offre una protezione aggiuntiva per il polso e il braccio in ambienti pericolosi.
- L'avanzata formulazione in nitrile assicura il tasso di perforazione minimo (AQL 0.65)
- La formulazione dei guanti ha proprietà non adesive rispetto a nastri e adesivi e offre a coloro che li indossano maggiore efficienza e velocità.
- Le dita con finitura antiscivolo garantiscono una presa ferma e sicura per un'eccellente protezione dei lavoratori.
- Senza derivati del lattice di gomma naturale e senza talco per evitare allergie, irritazioni e secchezza cutanea.
- Approvati per l'uso con farmaci chemioterapici
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, Class 1, EN455-1, EN455-2 and EN455-3, ASTM F1671 |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Grado | laboratori medici |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Senza talco |
Size | X-Small |
Sterilità | Non sterili |
Vedi altri risultati |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™ >