Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
GREENER_CHOICE
È possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette per applicazioni complesse di gestione dei liquidi
Marca:  Fisherbrand™ TF102-10-FIS
48.79 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11913466
  • 96.60€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
  • Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
  • Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
  • Sterili e trasparenti
  • Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
  • I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
  • Non autoclavabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 0.1 a 10 μl
Not Autoclavable
44.45 mm
Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length
Universali
SureOne
Con filtro
Incolore
1.75 in.
Rack con coperchio incernierato
Reusable
Yes
2.5 μl
Videos
  • Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (EN)
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
  • Fisherbrand SureOne filter tip reload system
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™ > 0.1 to 10μL; Micropoint tip; Graduated at 2.5μL; Extended length