Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
È possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette per applicazioni complesse di gestione dei liquidi
Marca: Fisherbrand™ TF102-20-FIS
47.59 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24162" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
- Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
- Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
- Sterili e trasparenti
- Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
- I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
- Non autoclavabili
Specifica
Da 0.1 a 20 μl | |
Sì | |
Not Autoclavable | |
Rack con coperchio incernierato | |
Reusable | |
Yes | |
2, 5, 10 e 20 μl |
Con filtro | |
Trasparente | |
46 mm | |
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint, lunghezza estesa, Micro Point, Low Retention | |
Universale | |
SureOne |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™ > 0.1 to 20μL; Micropoint tip; Extended length; Graduated at 2, 5, 10, 20μL