Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Choose from a comprehensive line of pipette tips for demanding liquid-handling applications.
50.10€
Specifica
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Not Autoclavable
Formato Rack con coperchio incernierato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11933466
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
TF114-20-FIS
2 to 20 μL
50.10€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11923466
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
TF114-10-FIS
0.1 - 10 μl
50.10€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choose from a comprehensive line of pipette tips for demanding liquid-handling applications
  • Engineered for increased accuracy
  • Compatible with Eppendorf style pipettes
  • DNase-/RNase-free; sterile tips are also pyrogen-free
  • Sterile and clear color
  • Filter eliminates aerosol cross-contamination without sealing or trapping samples
  • Tips allow for noncontaminated sample recovery
  • Not autoclavable
Specifica
Specifica
Con filtro
Incolore
Rack con coperchio incernierato
Eppendorf
Sterile
Not Autoclavable
Micro Point
SureOne
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips