Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0.3 mL Glass Screw Top Microvials for <2 mL Samples, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ 0.3 mL Glass Screw Top Microvials, Performance Level 3, to maximize injection volume when analyzing sample sizes of less than 2 mL.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PSV9-03FIVPF
3095.57 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24355" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17334073
  • 3687.99€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Glass
Fixed
5000/Pk.
Inner Fixed Insert - Conical
0.3 mL
32 mm
Screw Thread Microvial
0.25 mL
0.3 mL
Level 3
9 mm
SureSTART Level 3
Short Thread Screw Cap
Specification Certified
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0.3 mL Glass Screw Top Microvials for <2 mL Samples, Level 3 High Performance Applications >