Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Level 2 High-Throughput Applications
Choose SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ACV11-1P
13.10 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17333793
  • 13.79€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Glass
Level 2
11 mm
Flat Base
2 mL
32 mm
Crimp Top Vial
1.5 mL
2 mL
100/pack
170 μL
SureSTART Level 2
Tappo a capsula
Specification Certified
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Level 2 High-Throughput Applications >