Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Performance Level 1, for everyday HPLC or GC analyses. They are Specification Certified and meet Pharmacopia requirements.
Marca:  Thermo Scientific™ CHSV9-10P
9.94 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17324143
  • 10.87€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Glass
9 mm
Fondo piatto
2 mL
32 mm
Specification Certified
9 mm
1.5 mL
Level 1
170 μL
SureSTART
Short Thread Screw Cap
100/Pk.
Screw Thread Vial
9 mm Screw Caps and Septa
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 1 Everyday Analysis >
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Ihr Feedback wurde übermittelt