Learn More
Thermo Scientific™ 
SureSTART™ 2 mL Polypropylene Screw Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ 2 mL Polypropylene Screw Top Microvials, Performance Level 1, for everyday HPLC analysis of <2 mL samples.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ESV9-1PPF
1496.96 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17313923
  • 1504.44€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Polypropylene
170 μL
SureSTART Level 1
Short Thread Screw Cap
Specification Certified
No
9 mm Screw Caps and Septa
9 mm
Fondo piatto
1.5 mL
32 mm
2 mL Screw Plastic Microvial, Level 1
1 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Screw Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis >