Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace Vials, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput volatile gas analyses.
47.01€ - 2915.19€
Specifica
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Livello Level 2
Dimensioni (sistema metrico) apertura 20 mm
Volume (sistema metrico) residuo 0.8 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
17393793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ACV20-1PE
Clear PerkinElmer Headspace GC Instruments 100/Pk.
47.01€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17303803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ACV20-1PEF
Clear PerkinElmer Headspace GC Instruments 5000/Pk.
2097.31€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17313803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ACV20-1PET
Clear PerkinElmer Headspace GC Instruments 1000/Pk.
446.64€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17323803
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ACV20-1R
Clear RSH, PAL/CTC, Shimadzu, Agilent Headspace GC Instruments 100/Pk.
48.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17333803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ACV20-1RF
Clear RSH, PAL/CTC, Shimadzu, Agilent Headspace GC Instruments 5000/Pk.
2202.18€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17343803
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ACV20-1RT
Clear RSH, PAL/CTC, Shimadzu, Agilent Headspace GC Instruments 1000/Pk.
463.62€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17353803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ACV20-2PE
Amber PerkinElmer GC Instruments 100/Pk.
66.68€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ACV20-2PEF
Amber PerkinElmer GC Instruments 5000/Pk. N/A N/A N/A
17373803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ACV20-2PET
Amber PerkinElmer GC Instruments 1000/Pk.
633.44€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Glass
Level 2
0.8 mL
SureSTART Level 2
Tappo a capsula
Specification Certified
20 mL
20 mm
Round Bottom
20 mL
75 mm
Crimp Top Headspace Vial
18 mL
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace Vials, Level 2 High-Throughput Applications