Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps with crimp vials that have a 20 mm opening for ultimate performance and sensitivity from your methods, while maintaining the highest levels of sample security and integrity.
61.06€ - 6501.69€
Specifica
Livello Level 3
Product Line SureSTART Level 3
Certificazione/Conformità Specification Certified
Tipo Crimp Cap
Dimensione chiusura 20 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Colore Setto Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Setto Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17333923
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3
Red Blue Silicone/Clear PTFE 100 Pk.
71.26€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17343923
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3F
Red Blue Silicone/Clear PTFE 5000 Pk.
3216.39€
pezzi 5000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17353923
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3T
Red Blue Silicone/Clear PTFE 1000 Pk.
679.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363923
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-STH
Silver Red Silicone/Natural PTFE 100 Pk.
126.46€
pezzi 100
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17373923
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-STHF
Silver Red Silicone/Natural PTFE 5000 Pk. N/A N/A N/A
17383923
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-STHT
Silver Red Silicone/Natural PTFE 1000 Pk.
1201.37€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17393923
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6PBCC20-STME
Blue White Silicone/Blue PTFE 100 Pk.
142.56€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17303933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-STMEF
Blue White Silicone/Blue PTFE 5000 Pk.
6501.69€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17313933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-STMET
Blue White Silicone/Blue PTFE 1000 Pk.
1354.28€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17343933
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3
Silver Blue Silicone/Clear PTFE 100 Pk.
101.17€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17353933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3F
Silver Blue Silicone/Clear PTFE 5000 Pk.
4565.19€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3T
Silver Blue Silicone/Clear PTFE 1000 Pk.
965.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17805214
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PBCC20-CBT3
Red Gray Chlorobutyl/Black PTFE 100 Pk.
61.06€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Level 3
Specification Certified
20 mm
SureSTART Level 3
Crimp Cap
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, Level 3 High Performance Applications