Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps with screw vials that have a 9 mm opening for ultimate performance and sensitivity from your methods, while maintaining the highest levels of sample security and integrity.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PSC9STS1T
342.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17324063
  • 360.42€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
Yes
Level 3
54 Shore
1000/Pk.
Specification Certified
9 mm
Polypropylene
White Silicone/Blue PTFE
Pre-slit
SureSTART Level 3
1 mm
AVCS Screw Cap
9 mm Screw Vials
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 3 High Performance Applications >