Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
44.67€ - 398.99€
Specifica
Certificato Specification Certified, GC/MS Tested
Matrice 8 x 12
Product Line SureSTART WebSeal Level 1
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Total Volume (Metric) Well Codice a barre N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Total Volume (Metric) Well Codice a barre N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
15182699
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-P105
2000 μL No Barcode 5 Plates
44.67€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16562050
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-P105B
2000 μL Includes Barcode 5 Plates
50.70€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15192699
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-P135
2000 μL No Barcode 50 Plates
369.84€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16419405
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-P135B
2000 μL Includes Barcode 50 Plates
398.99€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Specification Certified, GC/MS Tested
SureSTART WebSeal Level 1
Polypropylene
50 to 1900 μL
Non-coated
Square, Conical Bottom (V-well)
8 x 12
Clear
96
Non-sterile
2000 μL
-80°C to 121°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis