Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-P103B
Codice prodotto. 16552050
  • 44.67€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Includes Barcode
8 x 12
Clear
96
Non-sterile
1300 μL
5 Plates
31.6 mm
Mid-well
Specification Certified, GC/MS Tested
SureSTART WebSeal Level 1
Polypropylene
50 to 1000 μL
Non-coated
Round
-80°C to 121°C
8 mm
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis > 1300 μL, Barcoded, 5 Plates