Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
151.58€ - 183.38€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17228520
|
3M™
7000030299 |
1 mL Letheen Broth |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17238520
|
3M™
7000030300 |
4 mL Letheen Broth |
151.58€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17248520
|
3M™
7000030301 |
4 mL Neutralizing Buffer |
169.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17258520
|
3M™
7000030302 |
5 mL Letheen Broth |
183.38€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Letheen Broth vial is ready to use for pathogen testing of environmental samples.
- Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
- Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
- Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
- Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Specifica
100 /Cs. | |
Swab |