Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
Marca: Eppendorf™ 5702700002
323.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Specifica
Rotore oscillante | |
4,400 rpm | |
8 x 15mL buckets |
2,800 x g | |
A-8-17 | |
8 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco > For use with: A-8-17; Includes: 8 x 15mL buckets; Max. RCF: 2800xg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu