Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
Marca:  Eppendorf™ 5804709004
1497.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10282811
  • 1520.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accommodates tubes and plates
  • Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
  • Rotor life time: max. 40,000 cycles
  • Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotore oscillante
5,000 rpm
4 x 100mL rectangular buckets
4,500 x g
A-4-44
4
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco > For use with: A-4-44; Includes: 4 x 100mL rectangular buckets; Max. RCF: 4500xg