Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
Marca: Eppendorf™ 5810709008
2069.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Specifica
Rotore oscillante | |
A-4-62 | |
4 cestelli rettangolari da 250 ml | |
4 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco > Includes: 4 x 250mL rectangular buckets; For use with: A-4-62; Includes: 4 x 250mL rectangular buckets; Max. RCF: