Learn More
Eppendorf™ Swing Out Rotor for Benchtop Centrifuge
Features a compact and robust design, and superior operating comfort
Marca:  Eppendorf™ 5810743001
1467.59 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10132152
  • 1520.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Eppendorf Centrifuges 5810/5810R
  • Centrifuge 5810/5810 R is a workhorse for medium to high-throughput laboratories. It combines extraordinary versatility and capacity for both tubes and plates with an extraordinary compact footprint.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotore oscillante
3,220 x g
5810/5810R Centrifuge
0.2 to 500 mL
4,000 rpm
Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Swing Out Rotor for Benchtop Centrifuge > Centrifuge 5810/5810 R