Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC Columns
Maximize liquid chromatography reproducibility and laboratory productivity using Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC Columns.
313.00€ - 1044.46€
Specifica
Pressione max 5800 psi (400 bar)
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 320 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11859382
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-103030
100 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11889382
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-152130
150 mm 2.1 mm 5 μm
1029.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11899382
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-153030
150 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11809392
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-154030
150 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11819392
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
909.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11849392
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-254030
250 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11859392
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
960.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11849372
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97702-102130
100 mm 2.1 mm 1.7 μm
1044.46€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11819372
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97702-052130
50 mm 2.1 mm 1.7 μm
1044.46€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13403979
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97703-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11504655
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-014001
10 mm 4 mm 5 μm
477.11€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11594645
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-013001
10 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11584645
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97705-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Improve the consistency and reliability of your liquid chromatography (LC) separations with Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC Columns. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis and quality control.
High surface area silica, dense stationary phase coverage and double end-capping minimize secondary interactions and ensure reproducible high-resolution separations.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
  • Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Excellent Performance in Four Modes
  • Aminopropyl phase performs well in reversed phase, normal phase, weak ion exchange and HILIC modes
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
Specifica
5800 psi (400 bar)
100 Å
60°C
Amino (NH2)
4%
Yes
2 to 8
320 m²/g
L8
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Mixed Mode
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC