Learn More
PURUS™ Carta sintetica per camera sterile
Carta per camera sterile con eccellente resistenza alla trazione. Per la scrittura, la stampa e la fotocopia in camera sterile, la carta per camera sterile PURUS™ offre un'eccellente stampabilità e adesione termica del toner ed è riciclabile.
Marca:  PURUS™ LCIY 2016C
156.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15793579
  • 224.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Elevata resistenza alla trazione ed eccellente resistenza al calore per una maggiore efficienza di stampa e copiatura
  • La tecnologia di legame brevettata produce livelli molto bassi di particelle, residui non volatili (NVR) ed estraibili ionici
  • L'esclusiva tecnologia di taglio di precisione garantisce dimensioni e pulizia costanti
  • Prodotta in camere sterili secondo le norme ISO 4 (classe 10)
  • Riciclabile
  • Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 5 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Specifica
No
210 x 297 mm
Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti
Carta per camera sterile
A4
Giallo
250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola
80 gsm