Learn More
PURUS™ Carta sintetica per camera sterile
Carta per camera sterile con eccellente resistenza alla trazione. Per la scrittura, la stampa e la fotocopia in camera sterile, la carta per camera sterile PURUS™ offre un'eccellente stampabilità e adesione termica del toner ed è riciclabile.
34.15€ - 247.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti |
Carta semplice | Sì |
Product Type | Carta per camera sterile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Peso (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Peso (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15713579
|
PURUS™
LCIB 2025C |
A4 | Blu | 80 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
209.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15743579
|
PURUS™
LCIG 2017C |
A4 | Verde | 80 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15753579
|
PURUS™
LCIK 2029C |
A4 | Rosa | 80 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
237.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15773579
|
PURUS™
LCIW 2014C |
A4 | Bianco | 80 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15783579
|
PURUS™
LCIW 2025C-4 |
A4 | Bianco | 100 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
247.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15793579
|
PURUS™
LCIY 2016C |
A4 | Giallo | 80 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15763579
|
PURUS™
LCIW 2030C |
A4 | Bianco | 105 gsm | 250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola |
34.15€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15723579
|
PURUS™
LCIB 2040C |
A3 | Blu | 80 gsm | 250 fogli per confezione, 5 confezioni per scatola |
232.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Elevata resistenza alla trazione ed eccellente resistenza al calore per una maggiore efficienza di stampa e copiatura
- La tecnologia di legame brevettata produce livelli molto bassi di particelle, residui non volatili (NVR) ed estraibili ionici
- L'esclusiva tecnologia di taglio di precisione garantisce dimensioni e pulizia costanti
- Prodotta in camere sterili secondo le norme ISO 4 (classe 10)
- Riciclabile
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 5 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Sì | |
Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti | |
Sì | |
Carta per camera sterile |