Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
Marca:  Sartorius LH-729080
302.77 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15526314
  • 453.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
  • Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
  • Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
  • Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
  • Facile da pulire con solo tre parti da smontare
  • Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Puntali Optifit: 5000 μl
Reusable
Polypropylene
Tacta
Non-sterile
Da 500 a 5.000 μl
Yes
Verde
Ergonomic
1
No
Pipetta
Green
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Master liquid handling with ease.
    Codice sconto: 24122
    Scade2025-04-13
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes > Channels: 1; Color code: Green; Volume range: 500 - 5000μL