Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
Marca:  Sartorius LH-729010
354.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24315" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15566304
  • 453.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
  • Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
  • Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
  • Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
  • Facile da pulire con solo tre parti da smontare
  • Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Puntali Optifit: da 10 μl con filtro SafetySpace: 10 μl
Sì
Reusable
Polypropylene
Tacta
Non-sterile
Da 0.3 a 3 μl
Yes
Grigio
Ergonomic
1
No
Pipetta
Gray
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes > Channels: 1; Color code: Gray; Volume range: 0.1 - 3μL