Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
Marca: Sartorius LH-729140
963.71 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
- Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
- Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
- Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
- Facile da pulire con solo tre parti da smontare
- Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
Specifica
Puntali Optifit: da 350 μl con filtro SafetySpace: 300 μl | |
Sì | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Tacta | |
Non-sterile | |
Da 30 a 300 μl |
Yes | |
Arancione | |
Ergonomic | |
8 | |
No | |
Pipetta | |
Orange |
Titolo del prodotto
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes > Channels: 8; Color code: Orange; Volume range: 30 - 300μL