Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
Marca: Sartorius LH-729230
1043.13 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
- Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
- Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
- Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
- Facile da pulire con solo tre parti da smontare
- Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
Specifica
Puntali Optifit: da 200, 350 μl con filtro SafetySpace: 120 μl | |
Sì | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Tacta | |
Non-sterile | |
Da 5 a 100 μl |
Yes | |
Giallo | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Pipetta | |
Yellow |
Titolo del prodotto
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes > Channels: 12; Color code: Yellow; Volume range: 5 - 100μL