Learn More
BICASA Tall Pull-Out Cabinet
Tall Pull-Out Cabinet Laboratory Cabinet constructed with fire-retardant particleboard. Features 5 height adjustable polyurethane powder coated steel sheet trays.
3255.00€ - 4170.00€
Specifica
N. di ripiani | 5 |
---|---|
Product Type | Storage Cabinet |
Colore | Light Gray |
Materiale | Melamine |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
30057609
|
BICASA
TC.PO.450.600.2003 |
450 x 600 x 2030 mm |
3255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30057567
|
BICASA
TC.PO.450.900.2003 |
450 x 900 x 2030 mm |
4170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Tall Storage Cabinet
- Suitable for NOT FLAMMABLE repository
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Upper air extraction flange 50 mm diameter
- 5 height adjustable steel sheet trays
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid pull-out door
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Ventilation Grid
- Facade Color: Light Grey
Specifica
5 | |
Storage Cabinet | |
Light Gray | |
Melamine |
Titolo del prodotto
BICASA Tall Pull-Out Cabinet